Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G
OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA
385
CHF
APOSOR54325-1G
APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₄BrNO₃ MW: 336,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827830 CAS-Nummer: 881909-58-6 |