5-Nitro-2-furonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 43.6 CHF
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitril 97%
5-Nitro-2-furonitril
Formel: C₅H₂N₂O₃
Melting Pt: 58…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082647
CAS-Nummer: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III