3-Iod-p-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G
OR5428-25G
OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA
27.9
CHF
APOSOR5428-1G
APOSOR5428-25G
APOSOR5428-5G
3-Iod-p-anisidin
3-Iod-p-anisidin
Formel:
C₇H₈INO MW: 249.0490 g/mol Melting Pt: 74 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06656566 CAS-Nummer: 74587-12-5 |