4-Chlor-3-nitroanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 57.5 CHF
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chlor-3-nitroanisol 95%
4-Chlor-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Melting Pt: 41…45 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007077
CAS-Nummer: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1