5-Chlor-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
OR5421-25G
OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA
119
CHF
APOSOR5421-25G
APOSOR5421-5G
5-Chlor-2-thiophenboronsäure
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₄BClO₂S MW: 162.4 g/mol Melting Pt: 136…140 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236030 CAS-Nummer: 162607-18-3 |