Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 97.5 CHF
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₉NO₃S
Melting Pt: 232 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II