2-Acetyl-4-bromthiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5412-1G
OR5412-25G
OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA
26.2
CHF
APOSOR5412-1G
APOSOR5412-25G
APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromthiophen 97%
2-Acetyl-4-bromthiophen
Formel:
C₆H₅BrOS MW: 205,08 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C/0.2mmHg Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01566552 CAS-Nummer: 7209-11-2 |