N-(4-Aminophenyl)Maleimid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 332 CHF
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)Maleimid
N-(4-Aminophenyl)Maleimid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051191
CAS-Nummer: 29753-26-2