3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5406-1G
OR5406-250MG
OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA
158
CHF
APOSOR5406-1G
APOSOR5406-250MG
APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Melting Pt: 144…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03410257 CAS-Nummer: 242459-97-8 |