2-Bromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5397-100G
OR5397-25G
OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA
69.6
CHF
APOSOR5397-100G
APOSOR5397-25G
APOSOR5397-500G
2-Bromphenol 98%
2-Bromphenol
Formel:
C₆H₅BrO Siedepunkt: 194…195 °C Melting Pt: 44380 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 42 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002146 CAS-Nummer: 95-56-7 EINECS: 202-432-7 UN: 1993 ADR: 3,III |