1,2,4-Trimethylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pseudocumene
OR5391-1KG OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-1KGEA 0 CHF
APOSOR5391-1KG APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimethylbenzol 98%
1,2,4-Trimethylbenzol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 168 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.876 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III