2-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 45.3 CHF
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Siedepunkt: 150…152 °C/12mmHg
Dichte: 1.548 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051520
CAS-Nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II