2-Cyanethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidoit 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 29.7 CHF
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidoit 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/0.5mmHg
Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012213
CAS-Nummer: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III