(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5366-1G
OR5366-25G
OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA
78.6
CHF
APOSOR5366-1G
APOSOR5366-25G
APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Formel:
C₈H₈O₄S Melting Pt: 109…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025042 CAS-Nummer: 3959-23-7 |