3,5-Dichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5363-100G
OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA
57.5
CHF
APOSOR5363-100G
APOSOR5363-25G
3,5-Dichlorpyridin 98%
3,5-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N MW: 147,99 g/mol Melting Pt: 65…67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006376 CAS-Nummer: 2457-47-8 EINECS: 219-537-9 |