2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 69.6 CHF
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₅H₂₃ClO₂S
Melting Pt: 94…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007433
CAS-Nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II