3-Methylbutanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
OR5350-250ML
APOSOR5350-250MLEA 105 CHF
APOSOR5350-250ML
3-Methylbutanon 98%
3-Methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0.805 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008919
CAS-Nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II