3-Hydroxybenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 14.1 CHF
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
3-Hydroxybenzoesäure 99%
3-Hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₃
Melting Pt: 200…203 °C
Flash-Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002506
CAS-Nummer: 99-06-9
EINECS: 202-726-5