3,4-Dibrombenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibrombenzaldehyd 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Melting Pt: 69…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236033
CAS-Nummer: 74003-55-7