o-Anissäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 905 CHF
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
o-Anissäure 98%
o-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 200 °C
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002431
CAS-Nummer: 579-75-9