4-Benzyloxybenzylalkohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 208 CHF
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzylalkohol 95+%
4-Benzyloxybenzylalkohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214.26 g/mol
Melting Pt: 86…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004654
CAS-Nummer: 836-43-1