4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246,76 g/mol
Melting Pt: 39…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173759
CAS-Nummer: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II