2-Iodbutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 69.6 CHF
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodbutan 98%
2-Iodbutan
Formel: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 21 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001072
CAS-Nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II