2-Chlortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: o-Chlorotoluene
OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 43.6 CHF
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Chlortoluol 99%
2-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
Siedepunkt: 157…159 °C
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000562
CAS-Nummer: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3,III