2-Chlorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: o-Chlorobenzoyl chloride
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 43.6 CHF
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
2-Chlorbenzoylchlorid 97%
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 237…239 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000660
CAS-Nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II