2,6-Lutidin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 179 CHF
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidin 98+%
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III