4-tert-Butyl-2-methylthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR5322-25G
OR5322-5G
OR5322-1G
OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA
0
CHF
APOSOR5322-25G
APOSOR5322-5G
APOSOR5322-1G
APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazol
4-tert-Butyl-2-methylthiazol
Formel:
C₈H₁₃NS Siedepunkt: 174…175 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051643 CAS-Nummer: 15679-11-5 |