3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53182-100G OR53182-25G OR53182-5G
APOSOR53182-100GEA 88.9 CHF
APOSOR53182-100G APOSOR53182-25G APOSOR53182-5G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Formel: C7H14ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411019
CAS-Nummer: 112626-50-3