Triethylorthobenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 66.2 CHF
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Triethylorthobenzoat 95+%
Triethylorthobenzoat
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Siedepunkt: 239…241 °C
Dichte: 0.991 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009222
CAS-Nummer: 1663-61-2