5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 161 CHF
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00033854
CAS-Nummer: 7035-09-8