Propylacetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Essigsäurepropylester
APOSOR5312-1GEA 82 CHF
APOSOR5312-1G APOSOR5312-5G
Propylacetat 99%
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 99…102 °C
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 14 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4