1,7-Heptandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 173 CHF
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptandiol 98%
1,7-Heptandiol
Formel: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Siedepunkt: 259 °C
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002987
CAS-Nummer: 629-30-1