4-Nitro-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
OR53090-100G
OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA
54.1
CHF
APOSOR53090-100G
APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylendiamin
4-Nitro-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153,14 g/mol Melting Pt: 199…201 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007724 CAS-Nummer: 99-56-9 EINECS: 202-766-3 |