3-Hydroxybenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 26.2 CHF
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazid
3-Hydroxybenzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Melting Pt: 157…159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014759
CAS-Nummer: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1