4'-Brom-3'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G
OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA
105
CHF
APOSOR53079-1G
APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methylacetophenon
4'-Brom-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17169058 CAS-Nummer: 50870-44-5 |