4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
OR5307-250G
OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA
390
CHF
APOSOR5307-250G
APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimethylanilin 96%
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Redox indicator.
Formel:
C₈H₁₂N₂ Siedepunkt: 262 °C Melting Pt: 34…38 °C Flash-Pt: 130 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007860 CAS-Nummer: 99-98-9 EINECS: 202-807-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |