Methylbenzolsulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 31.4 CHF
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methylbenzolsulfonat 98%
Methylbenzolsulfonat
Formel: C₇H₈O₃S
Siedepunkt: 147…150 °C/13mmHg
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1.269 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014737
CAS-Nummer: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III