2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53059-1G
OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA
87
CHF
APOSOR53059-1G
APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665357 CAS-Nummer: 13227-01-5 |