4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53050-1G OR53050-250MG
APOSOR53050-1GEA 820 CHF
APOSOR53050-1G APOSOR53050-250MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11846188
CAS-Nummer: 875515-76-7