1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 307 CHF
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Melting Pt: 147…152 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01719807
CAS-Nummer: 23856-21-5