1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 616 CHF
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formel: C₆H₁₂ClN
Siedepunkt: 129…130 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 26.67 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00800562
CAS-Nummer: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II