Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 375 CHF
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201.23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02690144
CAS-Nummer: 108166-01-4