Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 616 CHF
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat 98%
Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.4890 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144770
CAS-Nummer: 251085-87-7