Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 368 CHF
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat 98%
Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699645
CAS-Nummer: 158580-57-5