1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, TBD
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 596 CHF
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formel: C₇H₁₃N₃
MW: 139,20 g/mol
Melting Pt: 125…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043003
CAS-Nummer: 5807-14-7
UN: 3263
ADR: 8,III