Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat 94%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5283-100G
OR5283-25G
OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA
34.8
CHF
APOSOR5283-100G
APOSOR5283-25G
APOSOR5283-500G
Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat 94%
Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat
Formel:
C₆H₄Na₂O₆S₂ Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007492 CAS-Nummer: 831-59-4 EINECS: 212-606-4 |