3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 1150 CHF
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00034435
CAS-Nummer: 28252-81-5