3-Hydroxyanthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxyanthranilic acid
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 261 CHF
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
3-Hydroxyanthranilsäure 98%
3-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007700
CAS-Nummer: 548-93-6