4-Pentinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Phenyl-1-pentyne
OR5277-5G
APOSOR5277-5GEA 193 CHF
APOSOR5277-5G
4-Pentinylbenzol 97%
4-Pentinylbenzol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH
MW: 144,22 g/mol
Siedepunkt: 94 °C/50mmHg
Dichte: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039813
CAS-Nummer: 1823-14-9
EINECS: 217-352-8