1-(3-Bromphenyl)piperidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52751-1G
OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA
50.6
CHF
APOSOR52751-1G
APOSOR52751-5G
1-(3-Bromphenyl)piperidin 96%
1-(3-Bromphenyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₁₄BrN MW: 240.1396 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04108532 CAS-Nummer: 84964-24-9 |